Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BOC-5-Aminopentanoic acid |
| Smeltepunkt | 45,0 °C til 52,0 °C |
| Kogepunkt | 160,0 °C til 168,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 217.26 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- BOC-5-Aminopentanoic acid, 97%
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.