Få mere at vide
BOC-5-aminopentansyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15254238 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15254238 5 g 5g
15264238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254238 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448240050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27219-07-4 | C10H19NO4 | 217.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27219-07-4
Molekylær formel C10H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 217.26
InChI nøgle GFMRZAMDGJIWRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-5-ava-oh, 5-tert-butoxycarbonylamino valeric acid, boc-5-aminovaleric acid, 5-boc-amino valeric acid, 5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 5-boc-amino-pentanoic acid, n-boc-5-aminopentanoic acid, pentanoic acid, 5-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-5-aminovaleric acid
PubChem CID 545848
IUPAC navn 5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-5-Aminopentanoic acid
Smeltepunkt 45.0°C to 52.0°C
Kogepunkt 160.0°C to 168.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 217.26
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BOC-5-Aminopentanoic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.