Få mere at vide
Boc-4-oxo-L-proline tert-butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-4-oxo-L-proline tert-butyl Ester |
| CAS | 166410-05-5 |
| Molekylær formel | C14H23NO5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-Boc-4-Oxo-L-Proline Tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO5/c1-13(2,3)19-11(17)10-7-9(16)8-15(10)12(18)20-14(4,5)6/h10H,7-8H2,1-6H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | di-tert-butyl (S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.34 |
| Formel vægt | 285.1576 |