Få mere at vide
Boc-4-benzoyl-L-phenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-4-benzoyl-L-phenylalanine |
| CAS | 104504-43-0 |
| Molekylær formel | C21H23NO5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Benzoyl-N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO5/c1-21(2,3)27-20(26)22-17(19(24)25)13-14-9-11-16(12-10-14)18(23)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(OC(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=O)C=C1)=O)C |
| IUPAC navn | (2S)-3-(4-benzoylphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.41 |