Få mere at vide
Boc-3,5-diiodo-tyr-ome, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-3,5-diiodo-tyr-ome |
| CAS | 128781-80-6 |
| Molekylær formel | C15H19I2NO5 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19I2NO5/c1-15(2,3)23-14(21)18-11(13(20)22-4)7-8-5-9(16)12(19)10(17)6-8/h5-6,11,19H,7H2,1-4H3,(H,18,21)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(OC)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1 |
| IUPAC navn | methyl (S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 547.12 |
| Formel vægt | 546.9353 |