Få mere at vide
Boc-3,5-Diiodo-L-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-3,5-Diiodo-L-tyrosine |
| CAS | 62129-53-7 |
| Molekylær formel | C14H17NO5I2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17I2NO5/c1-14(2,3)22-13(21)17-10(12(19)20)6-7-4-8(15)11(18)9(16)5-7/h4-5,10,18H,6H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(OC(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)=O)C |
| IUPAC navn | (S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic Acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 533.09 |
| Formel vægt | 532.92 |