missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Boc-3-(2-Naphthyl)-D-alanine, TRC

Artikelnummer. 30333770
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333770 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333770 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6673605G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Boc-3-(2-Naphthyl)-D-alanine
CAS 76985-10-9
Molekylær formel C18H21NO4
Mængde 5 g
Synonym (alphaR)-alpha-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(naphthalen-2-yl)propionic Acid, BOC-(2-naphthyl)-D-alanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
InChI formel InChI=1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-12-8-9-13-6-4-5-7-14(13)10-12/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 315.36
Formel vægt 315.1471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.