Få mere at vide
BOC-2-piperidylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11906391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11906391 10 g 10g
11976381 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11906391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437520100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 157634-00-9
Molekylær formel C11H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 215.29
InChI nøgle PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-piperidine-2-methanol, tert-butyl 2-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-piperidinemethanol, n-boc-2-piperidinemethanol, 2-hydroxymethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-2-hydroxymethyl-piperidine, boc-2-piperidylmethanol, 1-boc-2-hydroxymethylpiperidine, n-boc-2-hydroxymethyl piperidine, 2-hydroxymethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2763853
IUPAC navn tert-butyl-2-(hydroxymethyl)piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-2-Piperidylmethanol
Smeltepunkt 74,4 °C til 75,7 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 215.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BOC-2-Piperidylmethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.