Få mere at vide
Helios Italquartz Både med ringhåndtag, gennemsigtig
Dimensioner (L x B):
120 mm x 15 mm
143 mm x 17 mm
180 mm x 15 mm
76 mm x 10 mm
76 mm x 11 mm
Beskrivelse
- Klarhed
- Inkluder ringhåndtag
- Kemisk inert
- Fremragende elektrisk isolering
- Fremragende styrke og holdbarhed
- Enestående termisk stabilitet sammenlignet med glas
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Kvarts |
| Form | Båd |
| Type | Vejebåd med ringhåndtag |
| Dimensioner (L x B) | 76 mm x 10 mm |
| Længde (metrisk) | 76/16 mm |
| Bredde (metrisk) | 10 mm |
| Højde (metrisk) | 10 mm |