Få mere at vide
Invitrogen™ BNIP3L Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1N61)
Catalog No. 30830420
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Mængde
30830420 50 μL
30826984 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30830420 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA564724
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
BNIP3L Recombinant Monoclonal Antibody for IHC (P), Western Blot
This gene encodes a protein that interacts with the small GTPase rab11. A similar protein in rat binds the GTP-containing active form of rab11. This protein may play a role in endosome recycling. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BNIP3L
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon K01_1N61
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Gene BNIP3L
Genadgangsnr. O60238
Gene Alias Adenovirus E1B19K-binding protein B5; BCL2 interacting protein 3 like; BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3A; BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3-like; BCL2/adenovirus E1B 19 kDa-interacting protein 3-like; BCL2/adenovirus E1B 19-kd protein-interacting protein 3a; BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3 like; BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3-like; BCL2/adenovirus E1B 19kDa-interacting protein 3-like; BCL2/adenovirus E1B 19kD-interacting protein 3-like; BCL2/adenovirus E1B interacting protein 3-like; BNIP3A; BNIP3H; BNIP3L; C86132; D14Ertd719e; Nip3L; NIP3-like protein X; NIX
Gensymboler BNIP3L
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human BNIP3L.
Oprensningsmetode Protein A/G
Mængde 50 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 665
Målarter Human
Indhold og opbevaring Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.