Få mere at vide
BNC105, MedChemExpress
Beskrivelse
BNC105 is a tubulin polymerization inhibitor with potent antiproliferative and tumor vascular disrupting properties.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BNC105 |
| CAS | 945771-74-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H20O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (67.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC1=CC(C(C2=C(C)OC3=C(O)C(OC)=CC=C23)=O)=CC(OC)=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.37 |
| Formel vægt | 372.37 |
| Vis mere |