Få mere at vide
Fisherbrand™ BNC til BNC forbindelseskabel
Artikelnummer. 11739539 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
7,6 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
11739539 7,6 m Hver
1 options
Artikelnummer. 11739539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00 DKK
    221.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 139.31 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
25 fod BNC-BNC tilslutnings-/forlængerkabel til ideel tilslutning af pH-elektroder.
  • 25 fod BNC forlænger/tilslutningskabel
  • BNC-BNC stik og adapter konverter
  • Længde 7,6 m
Tekniske data
Type BNC til BNC forbindelseskabel
Længde (metrisk) 7.6 m
Længde (metrisk) kabel 7,6 m