Få mere at vide
BNA Surrogate Standard Mixture 992 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314461
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30314461 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30314461 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000992ME
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloroethane D4∣4-Bromofluorobenzene∣Toluene D8
CAS 17060-07-0, 460-00-4, 2037-26-5
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,2-Dichloroethane D4 1000 μg/mL∣4-Bromofluorobenzene 1000 μg/mL∣Toluene D8 1000 μg/mL