Få mere at vide
BNA Internal Standard Mixture 994 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324608
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30324608 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30324608 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000994ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloroethane D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene
CAS 17060-07-0, 460-00-4, 462-06-6
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,2-Dichloroethane D4 2000 μg/mL∣4-Bromofluorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL