Få mere at vide
BN82002, MedChemExpress
Beskrivelse
BN82002 is a potent, selective and irreversible inhibitor of CDC25 phosphatase family. BN82002 inhibits CDC25A, CDC25B2, CDC25B3, CDC25C CDC25A, and 25C-cat with IC50 values of 2.4, 3.9, 6.3, 5.4, and 4.6 μM, respectively. BN82002 displays ∼20-fold greater selectivity over CD45 tyrosine phosphatase.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BN82002 |
| CAS | 396073-89-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H25N3O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (417.34 mM) |
| SMIL | OC1=C(CN(C)CCC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C=C(N(C)C)C=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.42 |
| Formel vægt | 359.42 |
| Vis mere |