Få mere at vide
BMT-145027, MedChemExpress
Beskrivelse
BMT-145027 is an mGluR5 positive allosteric modulator without inherent agonist activity, exhibits an EC50 of 47 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMT-145027 |
| CAS | 2018282-44-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H14ClF3N4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 2.4 mg/mL (5.47 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | ClC(C(C(F)(F)F)=C1)=CC=C1C2=NNC3=NC(C4=CC=CC=C4)=C(C#N)C(C5CC5)=C32 |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.83 |
| Formel vægt | 438.83 |
| Vis mere |