Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BMS CCR2 22
Beskrivelse
High affinity CCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 = 5.1 nM). Displays potent functional antagonism, IC50 values are 1 and 18 nM for chemotaxis and antagonism of calcium flux respectively. Selective over CCR3.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS CCR2 22 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 593.66 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 593.666 |