Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BMS 986187, >98%
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000970
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30000970
Brand: Tocris Bioscience™ 5983/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Potent δ-opioid receptor positive allosteric modulator
Potent δ-opioid receptor positive allosteric modulator (EC50 = 30 nM). Exhibits 100-fold selectivity for δ over μ-opioid receptor. Enhances affinity of [Leu5]-Enkephalin (Cat.No. 1889), SNC 80 (Cat.No. 0764) and TAN 67 (Cat.No. 0921) for the δ-opioid receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 684238-37-7
Molekylær formel C31H34O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5,6,7,9-Hexahydro-3,3,6,6-tetramethyl-9-[4-[(2-methylphenyl)methoxy]phenyl]-1H-xanthene-1,8(2H)-
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 20mM in DMSO
Formel vægt 470.61
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 470.609