Få mere at vide
BMS-986142, MedChemExpress
Beskrivelse
BMS-986142 is a potent and highly selective reversible inhibitor of Bruton's tyrosine kinase (BTK) with an IC50 of 0.5 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS-986142 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1643368-58-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H30F2N4O4 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (218.30 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C2=C(C(F)=CC=C2)N(C)C(N1C3=C(C)[C@]([C@]4=C(F)C=C(C(N)=O)C5=C4C6=C(C[C@@H](C(C)(C)O)CC6)N5)=CC=C3)=O |
| Vis mere |