missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ BMS 986094
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18778696
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18778696 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18778696 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6974/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Inhibitor of HCV RNA-dependent RNA polymerase (RdRP; NS5b); potent hepatitis C virus (HCV) replication inhibitor

BMS 986094 is a potent hepatitis C virus (HCV) replication inhibitor (EC50 = 35 nM). Is rapidly metabolized in primary human hepatocytes to 2'-C-methyl guanosine triphosphate, an inhibitor of HCV RNA-dependent RNA polymerase NS5b. Displays 10-fold reduction in potency in S282T mutant-expressing versus wild-type replicons. Exhibits synergy with Ribavirin (Cat. No. 4501). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Neopentyl [[[(2 R,3 R,4 R,5 R)-5-(2-amino-6-methoxy-9 H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxy-4-methyltetrahydrofuran-2-yl]methoxy](naphthalen-1-yloxy)phosphoryl]-L-alaninate
CAS 1234490-83-5
Mængde 5 mg
Mål RNA/DNA Polymerase Inhibitors
Molekylær formel C30H39N6O9P
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.