missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BMS-986020, TRC

Artikelnummer. 30342038
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342038 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342038 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB70132050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(4'-(3-Methyl-4-(((((R)-1-phenylethyl)oxy)carbonyl)amino)isoxazol-5-yl)biphenyl-4-yl)cyclopropanecarboxylic Acid
CAS 1257213-50-5
Molekylær formel C29H26N2O5
Mængde 50 mg
Synonym BMS-986020, 1-[4'-[3-Methyl-4-[[[((R)-1-phenylethyl)oxy]carbonyl]amino]isoxazol-5-yl]biphenyl-4-yl]cyclopropanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C29H26N2O5/c1-18-25(30-28(34)35-19(2)20-6-4-3-5-7-20)26(36-31-18)23-10-8-21(9-11-23)22-12-14-24(15-13-22)29(16-17-29)27(32)33/h3-15,19H,16-17H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,33)/t19-/m1/s1
SMIL C[C@@H](OC(=O)Nc1c(C)noc1c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)C4(CC4)C(=O)O)c5ccccc5
IUPAC navn 1-[4-[4-[3-methyl-4-[[(1R)-1-phenylethoxy]carbonylamino]-1,2-oxazol-5-yl]phenyl]phenyl]cyclopropane-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 482.53
Formel vægt 482.1842
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.