Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BMS 961
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074862
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074862 10 mg
18046012 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18074862 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3410/10
Selective RARγ agonist
Selective RARγ agonist (EC50 values are 30 and 1000 nM at RARγ and RARβ respectively). Displays no activity at RARα receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 185629-22-5
Molekylær formel C23H26FNO4
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale BMS 961
Mængde 10 mg
Formel vægt 399.46
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 399.462
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.