Få mere at vide
BMS-935177, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490056
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490056 2 mg -
16482776 25 mg -
16476297 5 mg -
16449986 50 mg -
16434686 100 mg -
16433578 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16490056 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101793
MedChemExpress BMS-935177 is a potent and selective reversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (Btk) with an IC50 of 3 nM.
BMS-935177 is a potent and selective reversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (Btk) with an IC50 of 3 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BMS-935177
Fysisk form Solid
CAS 1231889-53-4
Farve Yellow
Mængde 2 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H26N4O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 130 mg/mL (258.68 mM)
SMIL O=C(C1=CC=C(C2=CC=CC(N3C=NC4=C(C=CC=C4)C3=O)=C2C)C5=C1NC6=C5C=CC(C(C)(O)C)=C6)N
Molekylvægt (g/mol) 502.56
Formel vægt 502.56
Procent renhed 99.33%