Få mere at vide
BMS-911543, MedChemExpress
Beskrivelse
BMS-911543 is a selective JAK2 inhibitor, with IC50s of 1.1 nM, less selective at JAK1, JAK3 and TYK2 (IC50, 75, 360, 66 nM, respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS-911543 |
| CAS | 1271022-90-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H28N8O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (57.80 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC2=C(N(C)C=N3)C3=C(NC4=NN(C)C(C)=C4)N=C2N1CC)N(C5CC5)C6CC6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.52 |
| Formel vægt | 432.52 |
| Vis mere |