Få mere at vide
BMS-833923, MedChemExpress
Beskrivelse
BMS-833923 (XL-139) is an orally bioavailable small-molecule inhibitor of Smoothened with potential antineoplastic activity
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS-833923 |
| CAS | 1059734-66-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H27N5O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | XL-139 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (105.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC(CNC)=CC=C1C)C2=CC=C(NC3=NC(C4=CC=CC=C4)=C5C=CC=CC5=N3)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.57 |
| Vis mere |