Få mere at vide
BMS-813160, MedChemExpress
Beskrivelse
BMS-813160 is the first dual CCR2/CCR5 antagonist, has the potential for cardiovascular treatment.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS-813160 |
| CAS | 1286279-29-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H40N8O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (51.58 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | CC(N[C@H]1[C@@H](N2C([C@@H](NC3=NC=NC4=CC(C(C)(C)C)=NN43)CC2)=O)CC[C@@H](NC(C)(C)C)C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 484.64 |
| Formel vægt | 484.64 |
| Vis mere |