missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BMS-779788, MedChemExpress
Beskrivelse
BMS-779788 is a LXR partial agonist with IC50 values of 68 nM for LXRα and 14 nM for LXRβ.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS-779788 |
| CAS | 918348-67-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H29ClN2O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | EXEL04286652 XL-652 BMS-788 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (196.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC(C)(C)C1=CN(C2=CC=C(C3=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C3)C=C2)C(C(C)(C4=CC=CC=C4Cl)C)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 509.06 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?