Få mere at vide
BMS-754807, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496407
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496407 5 mg
16423678 10 mg
16420067 50 mg
16424756 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16496407 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively; Ki=IC50 values of 6, 44, 7, 4, 9, and 25 nM, respectively.
BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BMS-754807
CAS 1001350-96-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H24FN9O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.69 mM)
SMIL FC1=CC=C(NC([C@@]2(C)N(C(N=C3NC4=NNC(C5CC5)=C4)=NN6C3=CC=C6)CCC2)=O)C=N1
Molekylvægt (g/mol) 461.49
Formel vægt 461.49
Procent renhed 98.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease