Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BMS 753
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18055782
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18055782 10 mg
18054102 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18055782 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3505/10
RARα-selective agonist
RARα-selective agonist (Ki = 2 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 215307-86-1
Molekylær formel C21H21NO4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BMS 753
Mængde 10 mg
Formel vægt 351.4
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 351.402