Få mere at vide
BMS-690514, MedChemExpress
Beskrivelse
BMS-690514 is a potent and orally active inhibitor of EGFR and VEGFR
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS-690514 |
| CAS | 859853-30-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H24N6O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (67.86 mM) |
| SMIL | O[C@@H]1CN(CC[C@H]1N)CC2=C3C(NC4=CC=CC(OC)=C4)=NC=NN3C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.43 |
| Formel vægt | 368.43 |
| Vis mere |