missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BMS-582949 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496028
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496028 10 mg -
16483416 25 mg 25mg
16468637 5 mg -
16436446 100 mg 100mg
16402177 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496028 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14305A

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BMS-582949 hydrochloride is an orally active and highly selective p38α MAPK inhibitor, with an IC50 of 13 nM. BMS-582949 hydrochloride displays a significantly improved pharmacokinetic profile and is effective in inflammatory disease.

BMS-582949 hydrochloride is an orally active and highly selective p38α MAPK inhibitor, with an IC50 of 13 nM. BMS-582949 hydrochloride displays a significantly improved pharmacokinetic profile and is effective in inflammatory disease.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BMS-582949 hydrochloride
CAS 912806-16-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H27ClN6O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (56.44 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCCC)C1=CN(N=CN=C2NC3=CC(C(NC4CC4)=O)=CC=C3C)C2=C1C.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 442.94
Formel vægt 442.94
Procent renhed 98.29%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.