Få mere at vide
BMS-564929, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474988
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474988 10 mg -
16421237 50 mg -
16407727 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16474988 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12111
MedChemExpress BMS-564929 is an androgen receptor (AR) agonist, binds to androgen receptor (AR) with a Ki of 2.11±0.16 nM.
BMS-564929 is an androgen receptor (AR) agonist, binds to androgen receptor (AR) with a Ki of 2.11±0.16 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BMS-564929
CAS 627530-84-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H12ClN3O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (163.55 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CC1=CC=C(N(C(N2[C@@]3([H])[C@H](O)CC2)=O)C3=O)C(C)=C1Cl
Molekylvægt (g/mol) 305.72
Formel vægt 305.72
Procent renhed 99.07%
Grad Research
Fysisk form Solid