Få mere at vide
BMS-5, MedChemExpress
Beskrivelse
BMS-5 (LIMKi 3) is a potent LIMK inhibitor with IC50s of 7 nM and 8 nM for LIMK1 and LIMK2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS-5 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1338247-35-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H14Cl2F2N4OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | LIMKi 3 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (78.83 mM) |
| Vis mere |