Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BMS 493
Beskrivelse
Pan-retinoic acid receptor (pan-RAR) inverse agonist. Enhances nuclear corepressor (NCoR) interaction with RARs. Binding induces analogous conformational changes in all RAR types (RARα, RARβ and RARγ).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS 493 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 404.5 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.509 |