missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BMS-345541, MedChemExpress
Beskrivelse
BMS-345541 is a selective inhibitor of the catalytic subunits of IKK (IKK-2 IC50=0.3 μM, IKK-1 IC50=4 μM). BMS-345541 binds at an allosteric site of IKK.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS-345541 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 445430-58-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H17N5 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (39.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=CN=C2C(NCCN)=NC3=CC=C(C)C=C3N21 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?