Få mere at vide
BMS-345541 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484018
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484018 10 mg 10mg
16430377 50 mg -
16416737 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16484018 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10518
MedChemExpress BMS-345541 hydrochloride is a selective inhibitor of the catalytic subunits of IKK (IKK-2 IC50=0.3 μM, IKK-1 IC50=4 μM). BMS-345541 binds at an allosteric site of IKK.
BMS-345541 hydrochloride is a selective inhibitor of the catalytic subunits of IKK (IKK-2 IC50=0.3 μM, IKK-1 IC50=4 μM). BMS-345541 binds at an allosteric site of IKK.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BMS-345541 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 547757-23-3
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H18ClN5
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (171.36 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (68.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CN=C2C(NCCN)=NC3=CC=C(C=C3N21)C.Cl
Molekylvægt (g/mol) 291.78
Formel vægt 291.78
Procent renhed 99.21%