missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BMS-3, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200096681
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16499977

Brand: Medchem Express HY18304

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BMS-3 is a potent LIMK inhibitor with IC50s of 5 nM and 6 nM for LIMK1 and LIMK2, respectively.

BMS-3 is a potent LIMK inhibitor with IC50s of 5 nM and 6 nM for LIMK1 and LIMK2, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BMS-3
Fysisk form Solid
CAS 1338247-30-5
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H12Cl2F2N4OS
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.95 mM)
SMIL O=C(C1CC1)NC2=NC=C(C3=CC(C(F)F)=NN3C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)S2
Molekylvægt (g/mol) 429.27
Formel vægt 429.27
Procent renhed 99.46%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.