Få mere at vide
BMS-3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499977
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499977 5 mg
16487456 100 mg
16477498 10 mg
16403527 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499977 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18304
MedChemExpress BMS-3 is a potent LIMK inhibitor with IC50s of 5 nM and 6 nM for LIMK1 and LIMK2, respectively.
BMS-3 is a potent LIMK inhibitor with IC50s of 5 nM and 6 nM for LIMK1 and LIMK2, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BMS-3
Fysisk form Solid
CAS 1338247-30-5
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H12Cl2F2N4OS
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.95 mM)
SMIL O=C(C1CC1)NC2=NC=C(C3=CC(C(F)F)=NN3C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)S2
Molekylvægt (g/mol) 429.27
Formel vægt 429.27
Procent renhed 99.46%