Få mere at vide
R&D Systems™ BMS 299897
Artikelnummer. 18095032
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18095032 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18095032 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2870/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent γ-secretase inhibitor
Orally active, potent γ-secretase inhibitor (IC50 = 12 nM). Inhibits Aβ40 and Aβ42 formation in vitro (IC50 values are 7.4 and 7.9 nM respectively) and reduces Aβ in the brain, plasma and cerebrospinal fluid in vivo. Exhibits no Notch toxicity. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BMS 299897
CAS 290315-45-6
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C24H21ClF3NO4S
Formel vægt 511.94
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 511.94