missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BMS-193885, MedChemExpress

Artikelnummer. 16434968
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16434968 10 mg
16407707 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16434968 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY120619

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BMS-193885 is a potent, selective, competitive, and brain penetrant neuropeptide Y1 receptor antagonist with a Ki of 3.3 nM, and has an IC50 of 5.9 nM for hY1, which displays > 100, > 160, > 160 and > 160-fold selectivity over α1, hY2, hY4 and hY5 receptors, respectively .

BMS-193885 is a potent, selective, competitive, and brain penetrant neuropeptide Y1 receptor antagonist with a Ki of 3.3 nM, and has an IC50 of 5.9 nM for hY1, which displays > 100, > 160, > 160 and > 160-fold selectivity over α1, hY2, hY4 and hY5 receptors, respectively .

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BMS-193885
CAS 186185-03-5
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H42N4O6
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (169.29 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC(NC(NCCCN3CCC(C4=CC=CC(OC)=C4)CC3)=O)=C2)OC
Molekylvægt (g/mol) 590.71
Formel vægt 590.71
Procent renhed 97.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.