Få mere at vide
BMS-191011, MedChemExpress
Beskrivelse
BMS-191011 (BMS-A) is an opener of the large-conductance, Ca2+-activated potassium (maxi-K) channel, effective in stroke models.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS-191011 |
| CAS | 202821-81-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H10ClF3N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | BMS-A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (337.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1OC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=NN1CC3=CC(Cl)=CC=C3O |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.71 |
| Vis mere |