Få mere at vide
Brady™ BMP71 Monochrome Label Printer
Artikelnummer. 11554254
Tastaturtype:
AZERTY
KYRILLISK
QWERTY
QWERTZ
Softwaretype:
Arbejdsstation
Etiketmærke
LabelMark, Markware
Markware
Stiktype:
EU-stik
UK-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11554254
Brand: Brady™ 710599
Portable label printer
  • With 500 plus symbols included
  • Color LCD Screen
  • Continuous Tape and Die Cut Labels
Tekniske data
Produkttype Label Printer
Display Type LCD
Print teknologi Thermal Transfer
Længde (metrisk) 332.70 mm
Bredde (metrisk) 241.30 mm
Dybde (metrisk) 116.80 mm
Dimensioner (L x B) 241.30 x 332.70 mm
Farveevne Monochrome
Inkluderer Hard case with Rechargeable NiMH Battery, AC Adaptor, USB Communications Cable, TLS2200™/HandiMark™ Material Roll Adaptor, Quick Start Guide, Product CD (w/Printer Driver, Tutorials, Full User Guide), Cleaning Kit
Sprog Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Swedish
Hukommelse 200 MB - up to 100,000 labels
Udskrivningshastighed 38.10 mm/sec.
Opløsning 300 dpi
Softwaretype Arbejdsstation
Konnektortyper USB
Temperaturområde (metrisk) 5°C to 40°C
Vægt (metrisk) 2.49 kg
Til brug med (applikation) General labeling and marking of electronic components, Laboratory Identification, Safety signs, Wire and Cable marking
Mængde 1 Ea.
garanti 2 Years
Strømforsyningsdetaljer AC Adaptor, Rechargeable Battery
Tastaturtype QWERTY
Stiktype EU-stik