Få mere at vide
Brady™ BMP71 BMP61 M611 Clear Polyester Asset Tracking Labels
Dimensioner (LxB):
15.24 m x 25.4 mm
15.24 m x 48.26 mm
15.24 m x 9.53 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivning
- Material is UL & CSA approved with its respective ribbon
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use
- Can also be printed on the BMP™71 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used
Specifikationer
Specifikationer
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Farve | Transparent |
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Polyester (B-430) |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Til brug med (udstyr) | BMP61, BMP71 (with Media Adapter), M611 |
| Dimensioner (LxB) | 15.24 m x 25.4 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering