Få mere at vide
Brady™ BMP61 M611 Super Chemical-Resistant Polyester Labels
Beskrivelse
- Performs well in the commonly used H&E (hematoxilin and eosin) slide staining process
- Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
- Service temperature of -112 to 266° F (-80 to 130° C)
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Acrylic |
| Farve | White |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Til brug med (applikation) | General and Industrial ID, Laboratory ID - Slide Label |
| Til brug med (udstyr) | BMP™61 Labeling System, BradyPrinter™ M611 |
| Mængde | 250/Pk. |
| Størrelse (engelsk) | 0,9 x 0,9 tommer |
| Tykkelse (engelsk) | 0.0033 in. |
| Bredde (engelsk) | 0.9 in. |
| Vis mere |