Få mere at vide
Brady™ BMP61 M611 Self-Laminating Polyester Labels
Beskrivelse
- Good smudge resistance, solvent resistance and high/low-temperature performance
- Service temperature of -320 to 230° F (-196 to 110° C)
- Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Acrylic |
| Farve | White |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Printerbånd |
| Størrelse (engelsk) | 0,375 tommer x 50 fod (B x L) |
| Dimensioner (L x B) | 50 ft. x 0.375 in. |
| Længde (engelsk) | 50 ft. |
| Bredde (engelsk) | 0.375 in. |