Få mere at vide
Brady™ BMP61 M611 Self-Laminating Polyester Labels
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17120411
Skift visning
Produkttype:
Printerbånd
Printermærke
Størrelse (engelsk):
0,375 tommer x 50 fod (B x L)
0,5 tommer x 50 fod (B x L)
0,5 x 1,65 tommer (B x H)
1 tomme x 50 fod (B x L)
1 x 1,75 tommer (B x H)
1,125 x 0,375 tommer (B x H)
1,125 x 0,5 tommer (B x H)
1,5 x 2,5 tommer (B x H)
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Størrelse (engelsk) unitSize
17120411 Printermærke 0,5 x 1,65 tommer (B x H) -
17130411 Printerbånd 0,375 tommer x 50 fod (B x L) -
17190401 Printerbånd 0,5 tommer x 50 fod (B x L) Hver
17170401 Printerbånd 1 tomme x 50 fod (B x L) -
17180401 Printermærke 1,125 x 0,375 tommer (B x H) -
17100411 Printermærke 1,125 x 0,5 tommer (B x H) -
17150401 Printermærke 1 x 1,75 tommer (B x H) -
17110411 Printermærke 1,5 x 2,5 tommer (B x H) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17120411 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150860
A clear film with a matte white printable zone ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Good smudge resistance, solvent resistance and high/low-temperature performance
  • Service temperature of -320 to 230° F (-196 to 110° C)
  • Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
Tekniske data
Materiale Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Printermærke
Til brug med (applikation) Laboratory ID - Bottle, Slide, Tube & Vial
Til brug med (udstyr) BMP™61 Labeling System, BradyPrinter™ M611
Størrelse (engelsk) 0,5 x 1,65 tommer (B x H)
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Højde (engelsk) 1.65 in.