Få mere at vide
Brady™ BMP61 M611 Self-Laminating Polyester Labels
Beskrivelse
- Good smudge resistance, solvent resistance and high/low-temperature performance
- Service temperature of -320 to 230° F (-196 to 110° C)
- Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Printermærke |
| Til brug med (applikation) | Laboratory ID - Bottle, Slide, Tube & Vial |
| Til brug med (udstyr) | BMP™61 Labeling System, BradyPrinter™ M611 |
| Størrelse (engelsk) | 0,5 x 1,65 tommer (B x H) |
| Bredde (engelsk) | 0.5 in. |
| Højde (engelsk) | 1.65 in. |