Få mere at vide
Brady™ BMP61 M611 Nylon Labels
Artikelnummer. 17190431
Skift visning
Farve:
Hvid
Rød
Størrelse (engelsk):
0,375 tommer B x 30 fod L
0,375 x 0,375 tommer
0,375 x 0,825 tommer (B x H)
0,5 tommer B x 30 fod L
0,5 x 0,5 tommer
0,5 x 1 tomme (B x H)
0,75 tommer B x 30 fod L
1 in B x 30 ft L
1 x 0,5 tommer (B x H)
1,5 x 1,25 tommer (B x H)
Produkttype:
Bånd
Labe (Mærkat)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 250
Pakke med 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Størrelse (engelsk) Produkttype unitSize
17190431 Rød 0,375 x 0,375 tommer Labe (Mærkat) -
17110441 Hvid 0,5 x 0,5 tommer Labe (Mærkat) Pakke med 500
17150431 Hvid 0,375 x 0,825 tommer (B x H) Labe (Mærkat) -
17140431 Hvid 1 x 0,5 tommer (B x H) Labe (Mærkat) Pakke med 250
17160431 Hvid 0,5 x 1 tomme (B x H) Labe (Mærkat) Pakke med 500
17170431 Hvid 1,5 x 1,25 tommer (B x H) Labe (Mærkat) -
17130441 Hvid 0,375 tommer B x 30 fod L Bånd Hver
17140441 Hvid 0,5 tommer B x 30 fod L Bånd -
17150441 Hvid 0,75 tommer B x 30 fod L Bånd -
17120441 Hvid 1 in B x 30 ft L Bånd -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17190431 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150889
Wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as vials.
  • Service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C)
  • Low-profile material that adheres to surfaces that are smooth, rough or powder coated, as well as to irregular surfaces or surfaces with low surface energy
Tekniske data
Klæbende type Acrylic
Farve Rød
Materiale Nylon
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Labe (Mærkat)
Til brug med (applikation) Laboratory ID - Bottle, Tube & Vial
Til brug med (udstyr) BMP™61 Labeling System, BradyPrinter™ M611
Størrelse (engelsk) 0,375 x 0,375 tommer
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Bredde (engelsk) 0.375 in.
Højde (engelsk) 0.375 in.