Få mere at vide
Brady™ BMP61 M611 Nylon Labels
Beskrivelse
- Service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C)
- Low-profile material that adheres to surfaces that are smooth, rough or powder coated, as well as to irregular surfaces or surfaces with low surface energy
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Acrylic |
| Farve | Rød |
| Materiale | Nylon |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Labe (Mærkat) |
| Til brug med (applikation) | Laboratory ID - Bottle, Tube & Vial |
| Til brug med (udstyr) | BMP™61 Labeling System, BradyPrinter™ M611 |
| Størrelse (engelsk) | 0,375 x 0,375 tommer |
| Tykkelse (engelsk) | 0.0065 in. |
| Bredde (engelsk) | 0.375 in. |
| Vis mere |