Få mere at vide
Brady™ BMP61 M611 Durable Polyester Labels
Beskrivelse
- Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
- Good print smudge resistance
- Good solvent resistance
- High/low-temperature performance range of -320 to 212° F (-196 to 100° C)
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Acrylic |
| Farve | White |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Til brug med (applikation) | Laboratory ID - Bottle, Tube & Vial; Laboratory ID - Centrifuge Tube; Laboratory ID - Slide Label; Laboratory ID - Eppendorf Tube |
| Til brug med (udstyr) | BMP™61 Labeling System, BradyPrinter™ M611 |
| Størrelse (engelsk) | 1,8 x 0,6 tommer (B x H) |
| Bredde (engelsk) | 1.8 in. |
| Højde (engelsk) | 0.6 in. |