Få mere at vide
Brady™ BMP61 M611 Durable Freezerbondz™ Polyester Labels
Artikelnummer. 17180421
Skift visning
Størrelse (engelsk):
0,375 x 0,375 tommer
0,5 x 0,5 tommer
0,9 x 0,5 tommer (B x H)
1 x 0,375 tommer (B x H)
1 x 0,5 tommer (B x H)
1 x 1 tomme
1 x 1,75 tommer (B x H)
1 x 1,9 tommer (B x H)
1,65 x 0,5 tommer (B x H)
Oversigt:
Oprindelsesland: Mexico
Oprindelsesland: USA
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (engelsk) Oversigt unitSize
17180421 0,375 x 0,375 tommer Oprindelsesland: Mexico -
17130421 1 x 0,375 tommer (B x H) Oprindelsesland: Mexico -
17190421 0,5 x 0,5 tommer Oprindelsesland: Mexico -
17140421 0,9 x 0,5 tommer (B x H) Oprindelsesland: USA Pakke med 500
17110421 1 x 0,5 tommer (B x H) Oprindelsesland: Mexico -
17120431 1,65 x 0,5 tommer (B x H) Oprindelsesland: Mexico -
17120421 1 x 1 tomme Oprindelsesland: Mexico -
17110431 1 x 1,75 tommer (B x H) Oprindelsesland: Mexico -
17150421 1 x 1,9 tommer (B x H) Oprindelsesland: Mexico -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17180421 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150878
Designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Good print smudge resistance
  • Good solvent resistance
  • High/low-temperature performance range of -320 to 212° F (-196 to 100° C)
Tekniske data
Oversigt Oprindelsesland: Mexico
Klæbende type Acrylic
Farve White
Materiale Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Til brug med (udstyr) BMP™61 Labeling System, BradyPrinter™ M611
Størrelse (engelsk) 0,375 x 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 0.375 in.
Højde (engelsk) 0.375 in.