Få mere at vide
Brady™ BMP51 BMP61 M611 Polypropylene Laboratory Labels
Artikelnummer. 17140191
Skift visning
Størrelse (engelsk):
0,375 x 1 tomme
1 x 1,5 tommer
1,5 x 1,9 tommer
Til brug med (udstyr):
BMP 51 etiket-, 41 etiket- og 53 etiketprintere
BMP 61 mærkningssystem, BradyPrinter M611
Mængde:
100/pakke
240/pakke
250/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (engelsk) Til brug med (udstyr) Mængde unitSize
17140191 0,375 x 1 tomme BMP 61 mærkningssystem, BradyPrinter M611 250/pakke Pakke med 500
17120191 1 x 1,5 tommer BMP 61 mærkningssystem, BradyPrinter M611 250/pakke -
17130191 1,5 x 1,9 tommer BMP 61 mærkningssystem, BradyPrinter M611 100/pakke Pakke med 100
17150191 1 x 1,5 tommer BMP 51 etiket-, 41 etiket- og 53 etiketprintere 250/pakke -
17160191 0,375 x 1 tomme BMP 51 etiket-, 41 etiket- og 53 etiketprintere 240/pakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17140191 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 149601
Polypropylene material is ideal for general purpose barcode applications and withstands liquid nitrogen, autoclave and other harsh environments.
  • Matte white polypropylene with acrylic adhesive is thermal transfer printable
  • Perfect for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes and test tubes
  • Service temperature of -112 to 158°F (-80 to 70°C).
Tekniske data
Klæbende type Acrylic
Farve White
Materiale Polypropylene
Til brug med (udstyr) BMP 61 mærkningssystem, BradyPrinter M611
Mængde 250/pakke
Størrelse (engelsk) 0,375 x 1 tomme
Tykkelse (engelsk) 0.004 in
Bredde (engelsk) 1 in.
Højde (engelsk) 0.375 in